4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
PC4377M-10G PC4377M-1G PC4377M-5G
APOSPC4377M-10GEA 393 DKK
APOSPC4377M-10G APOSPC4377M-1G APOSPC4377M-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formel: C₉H₅F₄N
Molekylvægt: 203.14 g/mol
Kogepunkt: 93 °C/10mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061183
CAS-nummer: 220239-65-6
UN nummer: 3276
ADR: 6.1 III