3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC4377J-10G
PC4377J-5G
PC4377J-1G
APOSPC4377J-10GEA
889
DKK
APOSPC4377J-10G
APOSPC4377J-5G
APOSPC4377J-1G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formel:
C₉H₅F₄N Molekylvægt: 203.1400 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00061181 CAS-nummer: 239087-12-8 UN nummer: 3276 ADR: 6.1 III |