2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC4377G-10G PC4377G-5G PC4377G-1G
APOSPC4377G-10GEA 898 DKK
APOSPC4377G-10G APOSPC4377G-5G APOSPC4377G-1G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formel: C₉H₅F₄N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061180
CAS-nummer: 220227-59-8
UN nummer: 3276
ADR: 6.1,III