2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-(2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile
PC4377E-10G PC4377E-1G PC4377E-5G
APOSPC4377E-10GEA 1120 DKK
APOSPC4377E-10G APOSPC4377E-1G APOSPC4377E-5G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formel: C₉H₅F₄N
Molekylvægt: 203.1363 g/mol
Kogepunkt: 237 °C
Massefylde: 1.34 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 106 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061178
CAS-nummer: 239087-10-6
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III