4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4376Y-25G PC4376Y-5G
APOSPC4376Y-25GEA 523 DKK
APOSPC4376Y-25G APOSPC4376Y-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formel: C₉H₆F₄O₂
Smeltepunkt: 50…53 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061190
CAS-nummer: 220227-47-4