(4-Fluor-2-(trifluormethyl)phenyl)eddikesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
PC4376X-10G PC4376X-1G PC4376X-5G PC4376X-25G
APOSPC4376X-10GEA 1360 DKK
APOSPC4376X-10G APOSPC4376X-1G APOSPC4376X-5G APOSPC4376X-25G
(4-Fluor-2-(trifluormethyl)phenyl)eddikesyre 98%
(4-Fluor-2-(trifluormethyl)phenyl)eddikesyre
Formel: C₉H₆F₄O₂
Molekylvægt: 222.14 g/mol
Smeltepunkt: 83…86 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061189
CAS-nummer: 195447-80-4