2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4376V-10G PC4376V-5G PC4376V-1G
APOSPC4376V-10GEA 1880 DKK
APOSPC4376V-10G APOSPC4376V-5G APOSPC4376V-1G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formel: C₉H₆F₄O₂
Smeltepunkt: 86…89 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061191
CAS-nummer: 179946-32-8