(2-Fluor-4-(trifluormethyl)phenyl)eddikesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
PC4376T-5G PC4376T-1G
APOSPC4376T-5GEA 3310 DKK
APOSPC4376T-5G APOSPC4376T-1G
(2-Fluor-4-(trifluormethyl)phenyl)eddikesyre 98%
(2-Fluor-4-(trifluormethyl)phenyl)eddikesyre
Formel: C₉H₆F₄O₂
Smeltepunkt: 78…81 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061186
CAS-nummer: 209991-64-0