4-Fluor-3-trifluormethylphenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC4376R-100G PC4376R-25G PC4376R-5G
APOSPC4376R-100GEA 1020 DKK
APOSPC4376R-100G APOSPC4376R-25G APOSPC4376R-5G
4-Fluor-3-trifluormethylphenol 98%
4-Fluor-3-trifluormethylphenol
Formel: C₇H₄F₄O
Kogepunkt: 84…86 °C/15mmHg
Smeltepunkt: 17 °C
Flammepunkt: 79 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00043875
CAS-nummer: 61721-07-1
EINECS: 432-560-0
UN nummer: 3265
ADR: 8,II