3-Fluor-5-(trifluormethyl)phenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Fluoro-5-hydroxybenzotrifluoride
PC4376P-10G PC4376P-50G PC4376P-1G PC4376P-5G PC4376P-25G
APOSPC4376P-10GEA 0 DKK
APOSPC4376P-10G APOSPC4376P-50G APOSPC4376P-1G APOSPC4376P-5G APOSPC4376P-25G
3-Fluor-5-(trifluormethyl)phenol 98%
3-Fluor-5-(trifluormethyl)phenol
Formel: C₇H₄F₄O
Molekylvægt: 180.1 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061288
CAS-nummer: 172333-87-8
UN nummer: 3265
ADR: 8 II