2-Fluor-5-trifluormethylphenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-Fluor-2-hydroxy-4-(trifluormethyl)benzol, 2-Fluoro-5-trifluoromethylphenol
PC4376O-25G PC4376O-5G
APOSPC4376O-25GEA 284 DKK
APOSPC4376O-25G APOSPC4376O-5G
2-Fluor-5-trifluormethylphenol 98%
2-Fluor-5-trifluormethylphenol
Formel: C₇H₄F₄O
Kogepunkt: 146 °C
Massefylde: 1,436 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 57 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061286
CAS-nummer: 141483-15-0
UN nummer: 2920
ADR: 8+3,II