2-Fluor-3-trifluormethylphenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Fluoro-3-hydroxybenzotrifluoride
PC4376M-1G PC4376M-25G PC4376M-5G
APOSPC4376M-1GEA 414 DKK
APOSPC4376M-1G APOSPC4376M-25G APOSPC4376M-5G
2-Fluor-3-trifluormethylphenol 98%
2-Fluor-3-trifluormethylphenol
Formel: C₇H₄F₄O
Molekylvægt: 180.1 g/mol
Kogepunkt: 122 °C
Massefylde: 1.431 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 62 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00083554
CAS-nummer: 207291-85-8
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III