4-Fluor-3-(trifluormethyl)benzylbromid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-(Bromomethyl)-1-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene, 1-(Bromomethyl)-4-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
PC4376K-100G PC4376K-25G PC4376K-5G
APOSPC4376K-100GEA 1420 DKK
APOSPC4376K-100G APOSPC4376K-25G APOSPC4376K-5G
4-Fluor-3-(trifluormethyl)benzylbromid 98%
4-Fluor-3-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel: C₈H₅BrF₄
Molekylvægt: 257.03 g/mol
Kogepunkt: 197
Smeltepunkt: 22
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061177
CAS-nummer: 184970-26-1
UN nummer: 3265
ADR: 8 III