4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzylbromid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC4376J-10G PC4376J-100G PC4376J-50G
APOSPC4376J-10GEA 164 DKK
APOSPC4376J-10G APOSPC4376J-100G APOSPC4376J-50G
4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzylbromid 98%
4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel: C₈H₅BrF₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061176
CAS-nummer: 206860-48-2
UN nummer: 1760
ADR: 8,III