2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzylbromid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-(Bromomethyl)-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzene, 2-(Bromomethyl)-1-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
PC4376H-25G PC4376H-5G PC4376H-100G
APOSPC4376H-25GEA 915 DKK
APOSPC4376H-25G APOSPC4376H-5G APOSPC4376H-100G
2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzylbromid 98%
2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel: C₈H₅BrF₄
Molekylvægt: 257.03 g/mol
Kogepunkt: 45 °C/7.5mmHg
Smeltepunkt: 38…45 °C
Flammepunkt: 107 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00082477
CAS-nummer: 239087-08-2
UN nummer: 3261
ADR: 8 III