2-Fluor-4-(trifluormethyl)benzylbromid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC4376F-25G PC4376F-5G PC4376F-100G
APOSPC4376F-25GEA 1630 DKK
APOSPC4376F-25G APOSPC4376F-5G APOSPC4376F-100G
2-Fluor-4-(trifluormethyl)benzylbromid 98%
2-Fluor-4-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel: C₈H₅BrF₄
Smeltepunkt: 28…30 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061173
CAS-nummer: 239087-07-1
UN nummer: 1759
ADR: 8,III