2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzylbromid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC4376E-5G PC4376E-1G PC4376E-25G
APOSPC4376E-5GEA 709 DKK
APOSPC4376E-5G APOSPC4376E-1G APOSPC4376E-25G
2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzylbromid 98%
2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel: C₈H₅BrF₄
Smeltepunkt: 58…62 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061172
CAS-nummer: 184970-25-0
UN nummer: 3261
ADR: 8,II