4-Fluor-3-(trifluormethyl)benzylalkohol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC4375K-1G PC4375K-5G PC4375K-25G
APOSPC4375K-1GEA 164 DKK
APOSPC4375K-1G APOSPC4375K-5G APOSPC4375K-25G
4-Fluor-3-(trifluormethyl)benzylalkohol 97%
4-Fluor-3-(trifluormethyl)benzylalkohol
Formel: C₈H₆F₄O
Molekylvægt: 194.13 g/mol
Kogepunkt: 80…85 °C/0.1mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061171
CAS-nummer: 67515-61-1