4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzylalkohol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC4375J-1G PC4375J-5G PC4375J-25G
APOSPC4375J-1GEA 164 DKK
APOSPC4375J-1G APOSPC4375J-5G APOSPC4375J-25G
4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzylalkohol 97%
4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzylalkohol
Formel: C₈H₆F₄O
Molekylvægt: 194.13 g/mol
Smeltepunkt: 55…57 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061170
CAS-nummer: 220227-29-2