3-Fluor-5-(trifluormethyl)benzylalkohol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4375I-1G PC4375I-10G PC4375I-5G PC4375I-25G
APOSPC4375I-1GEA 164 DKK
APOSPC4375I-1G APOSPC4375I-10G APOSPC4375I-5G APOSPC4375I-25G
3-Fluor-5-(trifluormethyl)benzylalkohol 97%
3-Fluor-5-(trifluormethyl)benzylalkohol
Formel: C₈H₆F₄O
Molekylvægt: 194.13 g/mol
Kogepunkt: 80…82 °C/3mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061169
CAS-nummer: 184970-29-4