2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzylalkohol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC4375H-1G PC4375H-25G PC4375H-5G
APOSPC4375H-1GEA 164 DKK
APOSPC4375H-1G APOSPC4375H-25G APOSPC4375H-5G
2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzylalkohol 97%
2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzylalkohol
Formel: C₈H₆F₄O
Molekylvægt: 194.13 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061168
CAS-nummer: 152211-15-9