2-Fluor-5-(trifluormethyl)benzylalkohol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC4375G-25G PC4375G-5G PC4375G-100G
APOSPC4375G-25GEA 523 DKK
APOSPC4375G-25G APOSPC4375G-5G APOSPC4375G-100G
2-Fluor-5-(trifluormethyl)benzylalkohol 98%
2-Fluor-5-(trifluormethyl)benzylalkohol
Formel: C₈H₆F₄O
Molekylvægt: 194.13 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061167
CAS-nummer: 207974-09-2