2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzylalkohol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4375E-10G PC4375E-1G PC4375E-5G PC4375E-25G
APOSPC4375E-10GEA 907 DKK
APOSPC4375E-10G APOSPC4375E-1G APOSPC4375E-5G APOSPC4375E-25G
2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzylalkohol 97%
2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzylalkohol
Formel: C₈H₆F₄O
Molekylvægt: 194.13 g/mol
Kogepunkt: 211 °C
Smeltepunkt: 24…26 °C
Massefylde: 1.397 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061166
CAS-nummer: 207981-45-1