4-Fluor-3-(trifluormethyl)benzylamin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)methanamine
PC4374Z-25G PC4374Z-5G
APOSPC4374Z-25GEA 2550 DKK
APOSPC4374Z-25G APOSPC4374Z-5G
4-Fluor-3-(trifluormethyl)benzylamin 97%
4-Fluor-3-(trifluormethyl)benzylamin
Formel: C₈H₇F₄N
Molekylvægt: 193.14 g/mol
Kogepunkt: 101 °C/3mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00070814
CAS-nummer: 67515-74-6
UN nummer: 2735
ADR: 8 III