4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzylamin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl)methanamine
PC4374Y-25G PC4374Y-5G PC4374Y-100G
APOSPC4374Y-25GEA 1030 DKK
APOSPC4374Y-25G APOSPC4374Y-5G APOSPC4374Y-100G
4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzylamin 97%
4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzylamin
Formel: C₈H₇F₄N
Molekylvægt: 193.14 g/mol
Kogepunkt: 185
Smeltepunkt: 46
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061164
CAS-nummer: 202522-22-3
UN nummer: 2735
ADR: 8 II