3-Fluor-5-(trifluormethyl)benzylamin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC4374X-1G PC4374X-5G
APOSPC4374X-1GEA 218 DKK
APOSPC4374X-1G APOSPC4374X-5G
3-Fluor-5-(trifluormethyl)benzylamin 97%
3-Fluor-5-(trifluormethyl)benzylamin
Formel: C₈H₇F₄N
Massefylde: 1,319 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 77 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061163
CAS-nummer: 150517-77-4
UN nummer: 2735
ADR: 8,II