2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC4374W-1G PC4374W-5G PC4374W-25G
APOSPC4374W-1GEA 164 DKK
APOSPC4374W-1G APOSPC4374W-5G APOSPC4374W-25G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzylamine
Formel: C₈H₇F₄N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061165
CAS-nummer: 239087-06-0
UN nummer: 2735
ADR: 8,III