2-Fluor-4-(trifluormethyl)benzylamin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)methanamine
PC4374U-500MG PC4374U-250MG
APOSPC4374U-500MGEA 186 DKK
APOSPC4374U-500MG APOSPC4374U-250MG
2-Fluor-4-(trifluormethyl)benzylamin 97%
2-Fluor-4-(trifluormethyl)benzylamin
Formel: C₈H₇F₄N
Molekylvægt: 193.14 g/mol
Kogepunkt: 186
Smeltepunkt: 46
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00070807
CAS-nummer: 239087-05-9
UN nummer: 2735
ADR: 8 III