4-Fluor-3-(trifluormethyl)benzoylchlorid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC4374S-100G PC4374S-25G PC4374S-5G
APOSPC4374S-100GEA 1570 DKK
APOSPC4374S-100G APOSPC4374S-25G APOSPC4374S-5G
4-Fluor-3-(trifluormethyl)benzoylchlorid 97%
4-Fluor-3-(trifluormethyl)benzoylchlorid
Formel: C₈H₃ClF₄O
Molekylvægt: 226.56 g/mol
Kogepunkt: 169…171 °C
Massefylde: 1.493 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 76 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061159
CAS-nummer: 67515-56-4
UN nummer: 3265
ADR: 8 II