4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzoylchlorid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC4374R-100G PC4374R-250G PC4374R-25G
APOSPC4374R-100GEA 933 DKK
APOSPC4374R-100G APOSPC4374R-250G APOSPC4374R-25G
4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzoylchlorid 97%
4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzoylchlorid
Formel: C₈H₃ClF₄O
Molekylvægt: 226.56 g/mol
Kogepunkt: 157 °C
Massefylde: 1.495 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 85 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061158
CAS-nummer: 189807-21-4
UN nummer: 3265
ADR: 8 II