2-Fluor-4-(trifluormethyl)benzoylchlorid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC4374N-25G PC4374N-5G
APOSPC4374N-25GEA 3930 DKK
APOSPC4374N-25G APOSPC4374N-5G
2-Fluor-4-(trifluormethyl)benzoylchlorid 97%
2-Fluor-4-(trifluormethyl)benzoylchlorid
Formel: C₈H₃ClF₄O
Molekylvægt: 226.56 g/mol
Kogepunkt: 188…189 °C
Massefylde: 1.5 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 81 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061155
CAS-nummer: 126917-10-0
UN nummer: 3265
ADR: 8 II