2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzophenone 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
(2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)(phenyl)methanone
PC4374G-1G
PC4374G-25G
PC4374G-5G
APOSPC4374G-1GEA
164
DKK
APOSPC4374G-1G
APOSPC4374G-25G
APOSPC4374G-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzophenone 97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzophenone
Formel:
C₁₄H₈F₄O Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00061254 CAS-nummer: 199292-40-5 |