2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzophenone 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4374F-1G PC4374F-25G PC4374F-5G
APOSPC4374F-1GEA 164 DKK
APOSPC4374F-1G APOSPC4374F-25G APOSPC4374F-5G
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzophenone 97%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzophenone
Formel: C₁₄H₈F₄O
Smeltepunkt: 38…40 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061253
CAS-nummer: 207974-08-1