2-Fluor-5-trifluormethylpyridin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4374-100G PC4374-25G
APOSPC4374-100GEA 458 DKK
APOSPC4374-100G APOSPC4374-25G
2-Fluor-5-trifluormethylpyridin 97%
2-Fluor-5-trifluormethylpyridin
Formel: C₆H₃F₄N
Molekylvægt: 165.09 g/mol
Kogepunkt: 118…122 °C
Massefylde: 1.37 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 35 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07437945
CAS-nummer: 69045-82-5
EINECS: 400-290-2
UN nummer: 1993
ADR: 3 III