4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzonitril 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Cyano-5-fluorobenzotrifluoride
PC4373J-100G PC4373J-25G PC4373J-500G
APOSPC4373J-100GEA 513 DKK
APOSPC4373J-100G APOSPC4373J-25G APOSPC4373J-500G
4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzonitril 97%
4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₃F₄N
Kogepunkt: 194…196 °C
Smeltepunkt: 43…45 °C
Massefylde: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061283
CAS-nummer: 194853-86-6
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III