3-Fluor-5-(trifluormethyl)benzonitril 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC4373I-25G PC4373I-5G PC4373I-100G
APOSPC4373I-25GEA 327 DKK
APOSPC4373I-25G APOSPC4373I-5G APOSPC4373I-100G
3-Fluor-5-(trifluormethyl)benzonitril 97%
3-Fluor-5-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₃F₄N
Molekylvægt: 189.11 g/mol
Kogepunkt: 212
Smeltepunkt: 28
Massefylde: 1.35 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 65 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061282
CAS-nummer: 149793-69-1
UN nummer: 3276
ADR: 6.1 III