2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzonitril 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Cyano-3-fluorobenzotrifluoride
PC4373H-1G PC4373H-25G PC4373H-5G
APOSPC4373H-1GEA 164 DKK
APOSPC4373H-1G APOSPC4373H-25G APOSPC4373H-5G
2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzonitril 97%
2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₃F₄N
Molekylvægt: 189.11 g/mol
Kogepunkt: 212
Smeltepunkt: 26…28 °C
Massefylde: 1.373 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 99 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061153
CAS-nummer: 133116-83-3
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III