2-Fluor-5-(trifluormethyl)benzonitril 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Fluoro-5-trifluoromethylbenzonitrile, 3-Cyano-4-fluorobenzotrifluoride
PC4373G-100G PC4373G-25G PC4373G-5G
APOSPC4373G-100GEA 889 DKK
APOSPC4373G-100G APOSPC4373G-25G APOSPC4373G-5G
2-Fluor-5-(trifluormethyl)benzonitril 97%
2-Fluor-5-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₃F₄N
Molekylvægt: 189.11 g/mol
Kogepunkt: 186 °C
Massefylde: 1.38 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061280
CAS-nummer: 4088-84-0
UN nummer: 3276
ADR: 6.1 III