2-Fluor-4-(trifluormethyl)benzonitril 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Cyano-3-fluorobenzotrifluoride
PC4373F-25G PC4373F-5G PC4373F-100G
APOSPC4373F-25GEA 480 DKK
APOSPC4373F-25G APOSPC4373F-5G APOSPC4373F-100G
2-Fluor-4-(trifluormethyl)benzonitril 97%
2-Fluor-4-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₃F₄N
Molekylvægt: 189.11 g/mol
Kogepunkt: 178…180 °C
Massefylde: 1.358 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 75 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061279
CAS-nummer: 146070-34-0
UN nummer: 3276
ADR: 6.1 III