2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzonitril 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Cyano-2-fluorobenzotrifluoride
PC4373E-1G PC4373E-5G PC4373E-10G
APOSPC4373E-1GEA 164 DKK
APOSPC4373E-1G APOSPC4373E-5G APOSPC4373E-10G
2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzonitril 97%
2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₃F₄N
Molekylvægt: 189.11 g/mol
Kogepunkt: 212
Smeltepunkt: 28
Massefylde: 1.323 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 86 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061152
CAS-nummer: 146070-35-1
UN nummer: 3276
ADR: 6.1 III