2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzoesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4373B-1G PC4373B-25G
APOSPC4373B-1GEA 164 DKK
APOSPC4373B-1G APOSPC4373B-25G
2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzoesyre 98%
2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzoesyre
Formel: C₈H₄F₄O₂
Smeltepunkt: 83…89 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040981
CAS-nummer: 32890-94-1