4-Fluor-3-(trifluormethyl)benzaldehyd 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4372Q-100G PC4372Q-25G PC4372Q-5G
APOSPC4372Q-100GEA 1010 DKK
APOSPC4372Q-100G APOSPC4372Q-25G APOSPC4372Q-5G
4-Fluor-3-(trifluormethyl)benzaldehyd 97%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₄F₄O
Kogepunkt: 60 °C/0,75mmHg
Massefylde: 1,408 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 80 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061314
CAS-nummer: 67515-60-0