4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzaldehyd 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4372P-25G PC4372P-5G PC4372P-100G
APOSPC4372P-25GEA 382 DKK
APOSPC4372P-25G APOSPC4372P-5G APOSPC4372P-100G
4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzaldehyd 97%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₄F₄O
Kogepunkt: 113…115 °C
Massefylde: 1,408 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 57 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061313
CAS-nummer: 90176-80-0
UN nummer: 1989
ADR: 3,III