3-Fluor-5-(trifluormethyl)benzaldehyd 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
PC4372O-100G PC4372O-25G PC4372O-5G
APOSPC4372O-100GEA 2440 DKK
APOSPC4372O-100G APOSPC4372O-25G APOSPC4372O-5G
3-Fluor-5-(trifluormethyl)benzaldehyd 97%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₄F₄O
Molekylvægt: 192.11 g/mol
Kogepunkt: 175 °C
Massefylde: 1.376 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 70 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061312
CAS-nummer: 188815-30-7