2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzaldehyd 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4372N-25G PC4372N-100G PC4372N-500G
APOSPC4372N-25GEA 436 DKK
APOSPC4372N-25G APOSPC4372N-100G APOSPC4372N-500G
2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzaldehyd 97%
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₄F₄O
Molekylvægt: 192.11 g/mol
Kogepunkt: 156 °C
Massefylde: 1.432 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 82 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061273
CAS-nummer: 60611-24-7