2-Fluor-4-(trifluormethyl)benzaldehyd 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4372L-25G PC4372L-5G PC4372L-1G
APOSPC4372L-25GEA 898 DKK
APOSPC4372L-25G APOSPC4372L-5G APOSPC4372L-1G
2-Fluor-4-(trifluormethyl)benzaldehyd 97%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₄F₄O
Molekylvægt: 192.11 g/mol
Kogepunkt: 118…119 °C
Massefylde: 1.41 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061310
CAS-nummer: 89763-93-9