2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzaldehyd 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4372K-25G PC4372K-5G
APOSPC4372K-25GEA 502 DKK
APOSPC4372K-25G APOSPC4372K-5G
2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzaldehyd 97%
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₄F₄O
Molekylvægt: 192.11 g/mol
Massefylde: 1.393 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 73 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061246
CAS-nummer: 112641-20-0