1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-2-pyrrolidinone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4372-1G PC4372-5G
APOSPC4372-1GEA 1060 DKK
APOSPC4372-1G APOSPC4372-5G
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-2-pyrrolidinone
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-2-pyrrolidinone
Formel: C₁₁H₁₀F₃NO
Smeltepunkt: 134…136 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00138491
CAS-nummer: 73081-88-6