4-Fluor-3-(trifluormethyl)benzamid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC4371X-25G PC4371X-5G PC4371X-100G
APOSPC4371X-25GEA 404 DKK
APOSPC4371X-25G APOSPC4371X-5G APOSPC4371X-100G
4-Fluor-3-(trifluormethyl)benzamid 98%
4-Fluor-3-(trifluormethyl)benzamid
Formel: C₈H₅F₄NO
Molekylvægt: 207.13 g/mol
Smeltepunkt: 84…85 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061269
CAS-nummer: 67515-57-5