4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzamid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC4371W-25G PC4371W-5G PC4371W-1G
APOSPC4371W-25GEA 1500 DKK
APOSPC4371W-25G APOSPC4371W-5G APOSPC4371W-1G
4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzamid 97%
4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzamid
Formel: C₈H₅F₄NO
Molekylvægt: 207.13 g/mol
Smeltepunkt: 134…137 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061150
CAS-nummer: 207919-06-0